Przejdź do
50070
Glycinamide hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
2-Aminoacetamide hydrochloride, Aminoacetamide hydrochloride, Glycine amide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-789-1
Beilstein/REAXYS Number:
3554199
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
pKa (20 °C)
8.20
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1
functional group
amide, amine
SMILES string
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
InChI key
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Glycinamide hydrochloride may be used in the synthesis of [M(glycinamidato-N,N′)(ptpy)2] where ptpy = 2-(p-tolyl)pyridinato) and M= Rh or Ir.
It may be used in the synthesis of the following glycinamide-based imidazolidinones:
  • (±)-2-(2-phenylpropyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-(2,4,4-trimethylpentyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-[(R)-2,6-dimethyl-5-heptenyl]imidazolidin-4-one
  • (5R,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
  • (5S,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
  • (±)-2-methyl-2-pentylimidazolidin-4-one
  • (±)-2-ethyl-2-(2-methylbutyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-(undecan-2-yl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-pentylimidazolidin-4-one
  • 2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)imidazolidin-4-one
Other Notes
Use in peptide coupling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G61042002338960
assay
≥99.0% (AT)
assay
98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble 0.5 g/10 mL
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL
form
solid
form
-
form
solid
form
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycinamide hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)