G6104
Glycinamide hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Aminoacetamide hydrochloride, Aminoacetamide hydrochloride, Glycine amide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
204 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
Klucz InChI
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3