Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-046-5
Beilstein/REAXYS Number:
3589311
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
impurities
≤2% water
mp
170-173 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI key
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?