Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł 219,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-590-1
Beilstein/REAXYS Number:
3668106
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
219,00 zł
Cena katalogowa292,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mp
~155 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble 0.5 g/10 mL
SMILES string
Cl.CC(C)(C)ON
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h5H2,1-3H3;1H
InChI key
ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Application
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of N-methyl-O-tert-butylhydroxylamine hydrochloride. It was also used in the preparation of N-tert-butoxyamino acids as substrates for the unambiguous synthesis of N-hydroxy peptides.
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
Reactant involved in:
- CGS 25966 derivatives for use as MMP inhibitors
- Imidazolidinedione derivatives for use as antimalarial treatments
- Pyrimidine ribonucleotide analogs as P2Y6 receptor agonists
- Rab proteins for isoprenylation and geranylgeranylation inhibition
Reactant involved in:
- Synthesis of N-(arylethyl)-O-tert-butylhydroxamates for use as Weinreb amide equivalents
- Double allylic alkylation of indole-2-hydroxamates
- SN2 substitution reactions at amide nitrogens
- Photocycloaddition to C=N bonds for synthesis of 1,3-diazepines
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description purum, ≥99.0% (AT) | description purum, ≥98.0% (AT) | description ≥99.0% (AT) |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 0.5 g/10 mL | solubility water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 g/10 mL | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| mp ~155 °C (dec.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 170-173 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?