Przejdź do
45641
Propham
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
IPC, Isopropyl phenylcarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
215,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-542-0
Beilstein/REAXYS Number:
2209666
MDL number:
215,25 zł
Cena katalogowa287,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-8(2)13-10(12)11-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
VXPLXMJHHKHSOA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
453934535745369
Propham PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45641
Propham
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
Alexandra Surcel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(5), 1428-1433 (2015-01-22)
Current approaches to cancer treatment focus on targeting signal transduction pathways. Here, we develop an alternative system for targeting cell mechanics for the discovery of novel therapeutics. We designed a live-cell, high-throughput chemical screen to identify mechanical modulators. We characterized
Salvatore Piscuoglio et al.
Molecular oncology, 8(8), 1588-1602 (2014-07-22)
Papillary carcinoma (PC) is a rare type of breast cancer, which comprises three histologic subtypes: encapsulated PC (EPC), solid PC (SPC) and invasive PC (IPC). Microarray-based gene expression and Affymetrix SNP 6.0 gene copy number profiling, and RNA-sequencing revealed that
Ali Ozcan et al.
Water research, 42(12), 2889-2898 (2008-04-02)
This study aims the removal of a carbamate herbicide, propham, from aqueous solution by direct electrochemical advanced oxidation process using a boron-doped diamond (BDD) anode. This electrode produces large quantities of hydroxyl radicals from oxidation of water, which leads to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45641-50MG04061832341422