Przejdź do
45393
Chlorpropham
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Chloro-ICP, Chloropropham, Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
116,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12NO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-925-7
Beilstein/REAXYS Number:
2211397
MDL number:
116,25 zł
Cena katalogowa155,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM435514564145721
Propham PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45641
Propham
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpropham
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
S Noël et al.
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen), 67(3), 431-439 (2003-04-17)
Studies carried out in 1999 by the University of Ghent showed that 36% of potatoes' samples contained Chlorprophame (CIPC) residues and that 7.9% of them exceeded the maximal limit of residues (RML), fixed at 5 ppm. The heterogeneity of sprout
Helen Ferrier et al.
Food additives and contaminants, 23(6), 601-615 (2006-06-13)
The assessment of consumer exposure to pesticides is an important part of pesticide regulation. Probabilistic modelling allows analysis of uncertainty and variability in risk assessments. The output of any assessment will be influenced by the characteristics and uncertainty of the
Yoshio Nakagawa et al.
Toxicology, 200(2-3), 123-133 (2004-06-24)
The metabolism and action of chlorpropham (isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate; CIPC, a post-harvest agent) and its metabolites were studied in freshly isolated rat hepatocytes and isolated rat hepatic mitochondria, respectively. The exposure of hepatocytes to CIPC caused a concentration (0.25-1.0 mM)- and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45393S-50MG04061832340272
45393-250MG04061832340265