Przejdź do
45369
Carbetamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(R)-(−)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl N-phenylcarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-286-6
Beilstein/REAXYS Number:
8318291
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNC(=O)[C@@H](C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-3-13-11(15)9(2)17-12(16)14-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-/m1/s1
InChI key
AMRQXHFXNZFDCH-SECBINFHSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
453374564145469
Propham PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45641
Propham
EPTC PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45469
EPTC
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
16118-49-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)