Przejdź do
45357
Bromopropylate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Isopropyl 4,4′-dibromobenzilate, Phenisobromolate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16Br2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-070-7
Beilstein/REAXYS Number:
2152560
MDL number:
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
InChI key
FOANIXZHAMJWOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
937444537694257
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Yu-Wen Huang et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 51-58 (2018-06-16)
A dumbbell-shaped magnetic stir-bar with sublimate sorbent was prepared for the stir bar sorptive extraction (SBSE) of pesticides in an aqueous sample prior to gas chromatography-micro-electron capture detection (GC-μECD). Cyclododecane (CDD) was coated onto a magnetic stir-bar surface as a
M A Fernandez Muiño et al.
Journal of food protection, 60(1), 78-80 (1997-01-01)
Honey samples (101) from Galicia (N.W. Spain) were analyzed by gas chromatography (electron capture and flame ionization) for the presence of acaricides (amitraz, bromopropylate, coumaphos, and fluvalinate). Seventy-three samples were free from detectable residues. Bromopropylate residues were found in 16
Treatment of bee colonies with isopropyl-4,4-dibromo-benzilate against varroa disease and acarine disease.
W Ritter et al.
Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe B. Journal of veterinary medicine. Series B, 30(4), 266-273 (1983-05-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45357-250MG04061832340180