Przejdź do
44610
Durcupan ACM
set for 1 L embedding mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
13111001
NACRES:
NA.25
MDL number:
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
General description
Awater-soluble embedding medium for EM based on an aliphatic polyepoxide.
Application
  • A method to prepare large resin sections for counting myelinated axons in rodent CNS and PNS structures.: This study presents a technique using Durcupan ACM for preparing large resin sections, enhancing the analysis of myelinated axons in rodent central and peripheral nervous systems (Dzurjašková et al., 2021) (Dzurjašková et al., 2021).
  • Three-dimensional immersive virtual reality for studying cellular compartments in 3D models from EM preparations of neural tissues.: This research utilizes Durcupan ACM in electron microscopy to create 3D models of neural tissues, facilitating studies via immersive virtual reality (Calì et al., 2016) (Calì et al., 2016).
  • Long-term effect of prazosin and losartan administration on blood pressure, heart, carotid artery, and acetylcholine induced dilation of cardiovascular system of young Wistar rats and SHR.: Explores the cardiovascular effects in rats using Durcupan ACM embedded samples for detailed tissue analysis (Kristek et al., 2013) (Kristek et al., 2013).
Features and Benefits
Mixtures of Durcupan ACM present an interesting alternative to methacrylates for embedding sections for electron microscopy. They present the advantage that they harden uniformly, practically without shrinkage. All fixing agents normally used for electronmicroscopic work are also suitable for the Durcupan ACM embedding process. This process consists of three phases: dehydration of the tissue with acetone or ethyl alcohol, infiltration with the embedding agent, followed by hardening.
Legal Information
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
446134461444611
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Durcupan ACM, single component A, M epoxy resin
    Karta charakterystyki
  • Durcupan ACM, single component B, hardener 964
    Karta charakterystyki
  • Durcupan ACM, single component C, accelerator 960 (DY 060)
    Karta charakterystyki
  • Durcupan ACM, single component D
    Karta charakterystyki
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas J Strausfeld et al.
The Journal of comparative neurology, 528(2), 261-282 (2019-08-04)
Brain centers possessing a suite of neuroanatomical characters that define mushroom bodies of dicondylic insects have been identified in mantis shrimps, which are basal malacostracan crustaceans. Recent studies of the caridean shrimp Lebbeus groenlandicus further demonstrate the existence of mushroom
Enric Llorens-Bobadilla et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6512) (2020-10-03)
Injuries to the central nervous system (CNS) are inefficiently repaired. Resident neural stem cells manifest a limited contribution to cell replacement. We have uncovered a latent potential in neural stem cells to replace large numbers of lost oligodendrocytes in the
Hanne Halkinrud Thoen et al.
The Journal of comparative neurology, 528(7), 1079-1094 (2019-10-18)
Mantis shrimps (Stomatopoda) possess in common with other crustaceans, and with Hexapoda, specific neuroanatomical attributes of the protocerebrum, the most anterior part of the arthropod brain. These attributes include assemblages of interconnected centers called the central body complex and in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44610-1EA04061833616765