Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
Informacje o tej pozycji
224,00 zł
General description
Application
- A method to prepare large resin sections for counting myelinated axons in rodent CNS and PNS structures.: This study presents a technique using Durcupan ACM for preparing large resin sections, enhancing the analysis of myelinated axons in rodent central and peripheral nervous systems.
- Three-dimensional immersive virtual reality for studying cellular compartments in 3D models from EM preparations of neural tissues.: This research utilizes Durcupan ACM in electron microscopy to create 3D models of neural tissues, facilitating studies via immersive virtual reality.
- Long-term effect of prazosin and losartan administration on blood pressure, heart, carotid artery, and acetylcholine induced dilation of cardiovascular system of young Wistar rats and SHR.: Explores the cardiovascular effects in rats using Durcupan ACM embedded samples for detailed tissue analysis.
- Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite®.
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form - | form - |
| contains plasticizer | contains - | contains - | contains - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durcupan™ ACM
signalword
Danger
flash_point_f
367.7 °F - open cup
flash_point_c
186.5 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-74-2
84-74-2
84-74-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?