Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
form
liquid
Quality Segment
color
yellow
refractive index
n/D 1.490-1.500
viscosity
250-500 mPa.s, neat(25 °C)(lit.)
solubility
water: insoluble
suitability
in accordance for application, suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChI key
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Został wykorzystany w histomorfometrii do badania zastosowania amidu gambogicznego w celu zwiększenia adaptacji szkieletu do sił mechanicznych bez wywoływania hiperalgezji.
- Został wykorzystany w immunohistochemii i immunofluorescencji w celu udokumentowania globalnej lokalizacji receptorów wirusa coxsackie i adenowirusa w mózgu myszy.[1]
- Został wykorzystany w immunocytochemii do badania funkcji metaloproteinaz macierzy w regulacji inwazyjności nowotworów.[2]
Features and Benefits
- Szybko i równomiernie się rozprowadza, nie tworząc pęcherzyków powietrza.
- Nieżółknący, odporny na niskie temperatury i zachowujący przejrzystość optyczną przez ponad 10 lat.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| refractive index n/D 1.490-1.500 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form powder | form liquid | form - |
| viscosity 250-500 mPa.s, neat(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F - closed cup
flash_point_c
23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03989-100ML | 04061838628602 |
| 03989-500ML | 04061838628619 |