Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41191506
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.480-1.490
viscosity
350-550 mPa.s
suitability
in accordance for application, suitable for microscopy
General description
EUKITT® UV to utwardzany promieniami UV środek montażowy o wszystkich dobrze znanych korzystnych właściwościach serii EUKITT® i prawdziwej innowacji w technologii montażu. EUKITT® UV nie zawiera żadnych rozpuszczalników, dlatego potrzeba tylko 50% zwykłej ilości w porównaniu do konwencjonalnych systemów. Używając EUKITT® UV prawie nie można wykryć skurczu.
Środek mocujący może być stosowany na skrawkach tkanek w niepolarnych rozpuszczalnikach, takich jak ksylen lub substytuty ksylenu, jak również bezpośrednio na skrawkach w czystych alkoholach.
Lepkość EUKITT® UV jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Po nałożeniu na tkankę, szkiełko nakrywkowe można umieścić w zwykły sposób. Następnie przed napromieniowaniem należy zachować przerwę transferową wynoszącą co najmniej 120 sekund, aby zapewnić idealną penetrację tkanki.
Środek mocujący może być stosowany na skrawkach tkanek w niepolarnych rozpuszczalnikach, takich jak ksylen lub substytuty ksylenu, jak również bezpośrednio na skrawkach w czystych alkoholach.
Lepkość EUKITT® UV jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Po nałożeniu na tkankę, szkiełko nakrywkowe można umieścić w zwykły sposób. Następnie przed napromieniowaniem należy zachować przerwę transferową wynoszącą co najmniej 120 sekund, aby zapewnić idealną penetrację tkanki.
Features and Benefits
- Czas utwardzania: 10-30 sekund
- Brak żółknięcia po długim przechowywaniu
- Brak kruchych pęknięć
- Odpowiedni dla wszystkich rodzajów tkanek
Legal Information
Eukitt is a registered trademark of Orsatec GmbH
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PHR9209-50MG | 04065266142860 |
| 05393-100ML | 04061838068798 |