Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 851,00 zł |
Informacje o tej pozycji
851,00 zł
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
SMILES string
CO[C@]2(NC(=O)C(C(O)=O)c1ccc(O)cc1)[C@H]3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H20N6O9S/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32)/t12?,18-,20+/m1/s1
InChI key
JWCSIUVGFCSJCK-CAVRMKNVSA-N
General description
Application
Other Notes
Moxalactam 20.0 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability Listeria spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 43963-5VL | 04061832246185 |
| 43963-1VL | 04061824399837 |