Przejdź do
91986
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
Synonim(y):
Listeria Selective Supplement (PALCAM)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
991,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Application
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochloride 2.5 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
748070233650279
suitability
Listeria spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)