Przejdź do
74807
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonim(y):
CCDA Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171607
EC Number:
263-749-4
NACRES:
NA.74
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species
Application
for the selective isolation of Campylobacter species
Other Notes
(each vial sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77093B242638390
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, according to ISO 10272-1:2017, powder, pH 7.4±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Campylobacter spp.
suitability
-
suitability
selective for Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)