acriflavin hydrochloride, 12.5 mg per vial nalidixic, 10.0 mg
opakowanie
pkg of 5 vials
Zastosowanie
environmental food and beverages pathogen testing microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria spp.
Opis ogólny
Listeria UVM II Supplement jest stosowany jako suplement antybiotykowy w pożywkach hodowlanych w celu zahamowania wzrostu niepożądanych organizmów, umożliwiając jednocześnie wzrost pożądanych mikroorganizmów. Ten suplement antybiotykowy jest zalecany do selektywnej izolacji i liczenia Listeria sp. Suplement składa się z kombinacji chlorowodorku akryflawiny (12,5 mg) i nalidyksyny (10 mg) o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego przeciwko różnym organizmom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, umożliwiając w ten sposób selektywny wzrost Listeria sp.
Zastosowanie
Listeria UVM II Supplement jest zalecany do selektywnej izolacji i oznaczania liczby gatunków Listeria z różnych próbek żywności i próbek klinicznych.
Komponenty
Composition: (per vial, sufficient for 500 mL medium) Acriflavin hydrchloride 12.5 mg Nalidixic 10.0 mg