Przejdź do
41163
Damascenone
analytical standard
Synonim(y):
β-Damascenone, 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
245-833-2
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.350-1.380 (lit.), n20/D 1.510-1.515
density
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595745513743905
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
refractive index
n20/D 1.350-1.380 (lit.), n20/D 1.510-1.515
refractive index
n20/D 1.490-1.500
refractive index
n20/D 1.490-1.500
refractive index
n20/D 1.487-1.491, n20/D 1.489 (lit.)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥94% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Damascenone
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
41163-250MG04061832072463