Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1=CCCC(C)(C)C1C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥95%, sum of isomers, FG | description natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG | description analytical standard |
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Kosher, natural | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95% | assay - | assay ≥90.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?