Przejdź do
43905
Terpinolene
analytical standard
Synonim(y):
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-578-0
Beilstein/REAXYS Number:
1851203
MDL number:
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
~4.7 (vs air)
vapor pressure
~0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥94% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.487-1.491, n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI key
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3046034959886476
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
vapor density
~4.7 (vs air)
vapor density
~4.7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
4.7 (vs air)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
141.8 °F - Seta closed cup
flash_point_c
61 °C - Seta closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
633623-1G04061832721637
43905-1ML04061832245904