Przejdź do
55137
δ-Damascone
analytical standard
Synonim(y):
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
260-709-8
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.490-1.500
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1C(C(C=CC)=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8,10,12H,9H2,1-4H3
InChI key
XEJGJTYRUWUFFD-UHFFFAOYSA-N
General description
δ-Damascone is grouped under the class of volatile compounds. It is used as a flavor and fragrance ingredient in various commercial products.
Application
δ-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfume and essential oils by low?temperature plasma ionization mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3243005957441163
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.490-1.500
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.490-1.500
refractive index
n20/D 1.350-1.380 (lit.), n20/D 1.510-1.515
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under δ-Damascone
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low-temperature plasma ionization-mass spectrometry for the analysis of compounds in organic aerosol particles
Spencer SE, et al.
Analytical Chemistry, 87(4), 2249-2254 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F100-50MG04061832090740
F100-10MG04061832090733
55137-1ML04061832577715