Przejdź do
398179
Diethanolamine
ACS reagent grade, ≥98.5%, solid or liquid
Synonim(y):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-868-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
Assay:
≥98.5%
Form:
solid or liquid
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethanolamine, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
≥98.5%
form
solid or liquid
autoignition temp.
689 °F
eq. wt.
104.0-106.0 Apparent
expl. lim.
10.6 %
impurities
≤0.15% water, ≤1.0% C2H7NO, ≤1.0% C6H15NO3
ign. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
solubility
water: soluble 105 g/L at 20 °C
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethanolamine (DEA) is an amino alcohol commonly used in the preparation of soaps and surfactants, in agricultural chemicals and in textile processing.[1] It is used as an absorbent for capturing CO2. Its toxic and carcinogenic effect has been studied.[1]
Application
Diethanolamine may be used in the following processes:
  • Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
  • As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
  • Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8885315908.03116
assay
≥98.5%
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
water: soluble 105 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
-
form
solid or liquid
form
solid or viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)