Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł | |
| 22 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł | |
| 50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
365-370 °C
potency
676 mg/kg LD50, oral (Rat), 8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
kinematic viscosity
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Environmental Sensing: Diethanolamine was used in the development of a colorimetric sensor array for detecting and discriminating various analytes, showcasing its application in environmental monitoring and safety (Adampourezare et al., 2024).
- Shrimp Metabolism Research: The compound was part of a study exploring the impact of rearing environments on shrimp metabolism, helping to trace the origins and species of shrimps using specific metabolites, thus enhancing the understanding of aquatic life in food science (Ao et al., 2024).
- Novel Electrochemiluminescence Probes: Diethanolamine facilitated the creation of highly active coreactant-capped, water-stable 3D@2D core-shell perovskite quantum dots, serving as a powerful self-enhanced electrochemiluminescence probe for analytical chemistry applications (Sun et al., 2024).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98.5% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade reagent grade |
| form solid | form solid or liquid | form liquid, viscous liquid | form solid or viscous liquid |
| vapor pressure <0.01 hPa ( 25 °C) | vapor pressure <0.98 atm ( 100 °C) | vapor pressure <0.98 atm ( 100 °C) | vapor pressure <0.98 atm ( 100 °C) |
| mp 28 °C | mp 28 °C (lit.) | mp 28 °C (lit.) | mp 28 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8031161000 | 04022536378398 |
| 8031165000 | 04022536378404 |
| 8031169051 | 04022536378411 |
| 8031169022 | 04027269066826 |