Przejdź do
31590
Diethanolamine
ACS reagent grade, ≥99.0% (GC), liquid, viscous liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Synonim(y):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-868-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
217 °C/150 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<0.98 atm ( 100 °C)
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethanolamine, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.15% water
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethanolamine (DEA) is an alkanolamine. Kinetic studies of its reaction with carbon dioxide has been proposed.
Application
Diethanolamine (DEA) may be used to compose the Ti(O-i-Pr)4 (titanium isopropoxide)-diethanolamine-i-propanol system, required for the preparation of transparent TiO2 films by dip-coating method. It may be used for the coating of ZnO nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
398179D888516957
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥98.0%
assay
≥99.7% (GC)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
analytical standard
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid, viscous liquid
form
solid or liquid
form
solid or viscous liquid
form
-
vapor density
3.6 (vs air)
vapor density
3.6 (vs air)
vapor density
3.6 (vs air)
vapor density
3.6 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dip-coating of TiO2 films using a sol derived from Ti(Oi-Pr)4-diethanolamine-H2O-i-PrOH system.
Takahashi Y and Matsuoka Y.
J. Mater. Sci., 23(6), 2259-2266 (1988)
Synthesis of ZnO nanoparticles with tunable emission colors and their cell labeling applications.
Tang X, et al.
Chemistry of Materials, 22(11), 3383-3388 (2010)
The reaction between CO2 and diethanolamine at 298 K.
Versteeg GF and Oyevaar MH.
Chemical Engineering Science, 44(5), 1264-1268 (1989)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31590-1KG04061826690024
31590-250G04061826690062
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?