Przejdź do
D8885
Diethanolamine
reagent grade, ≥98.0%, solid or viscous liquid
Synonim(y):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-868-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
Assay:
≥98.0%
Form:
solid or viscous liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethanolamine, reagent grade, ≥98.0%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
≥98.0%
form
solid or viscous liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
color
clear
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
pKa (25 °C)
8.88
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethanolamine (DEA) is an amino alcohol commonly used in the preparation of soaps and surfactants, agricultural chemicals and in textile processing.[1] It is used as an absorbent for capturing CO2. Its toxic and carcinogenic effect has been studied.[1]
Application
Diethanolamine has been used:
  • As a solvent and stabilizer to synthesize zinc oxide (ZnO): indium (In) thin film, which was employed as photoanode in dye synthesized solar cell (DSSC).
  • To prepare diethanolamine substrate buffer.[2]
  • To prepare a pH10 buffer solution along with MgCl2 for the incubation of cell lysates extracted from astrocyte cultures.[3]
It may be used in the following processes:
  • Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
  • As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
  • Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
398179169571192808
assay
≥98.0%
assay
≥98.5%
assay
≥99.7% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid or viscous liquid
form
solid or liquid
form
-
form
-
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)
Powiązane treści
E Basoalto et al.
Environmental entomology, 39(5), 1399-1408 (2010-10-01)
We analyzed the spatial distribution and dispersal of codling moth, Cydia pomonella (L.), adults within two heterogeneous agroecosystems typical of central Chile: commercial apple, Malus domestica Borkhausen, orchards surrounded by various unmanaged host plants. Both a geostatistical analysis of catches
Fabrication and characterization of ZnO: In thin film as photoanode for DSSC using natural fruit dyes.
Mohamad IS, et al.
AIP Conference Proceedings, 1660(1) (2015)
Kelly K Ball et al.
Journal of neuroscience research, 89(12), 2052-2067 (2011-05-14)
Experimental diabetes increases production of reactive oxygen-nitrogen species and inhibits astrocytic gap junctional communication in tissue culture and brain slices from streptozotocin (STZ)-diabetic rats by unidentified mechanisms. Relative connexin (Cx) protein levels were assessed by Western blotting using extracts from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8885-25G04061833590027
D8885-1KG04061837372896
D8885-100G04061833590010
D8885-500G04061837372902
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?