Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł 1200,00 zł | |
| 6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
167,00 zł
Nazwa produktu
Phenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% non-volatile matter, ≤0.05% m-cresol (GC), ≤0.05% o-cresol (GC), ≤0.05% p-cresol (GC), ≤0.2% water (Karl Fischer)
bp
180-181 °C, 182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≥40.5 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC) | assay 99.5-100.5% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 180-181 °C, 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) |
| density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form crystalline (flakes), crystalline (solid), crystals |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33517-100G | 04061826739594 |
| 33517-1KG | 04061835365685 |
| 33517-25KG | 04061832977621 |
| 33517-6X1KG | 04061835365692 |
| 33517-500G | 04061826739648 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the process you use to synthesize this phenol? I am interested in obtaining phenols with different oxygen isotopic compositions, so I would like to know where the oxygen is coming from.
1 answer-
Unfortuantely, the synthesis process is considered proprietary.