Przejdź do
31385
Devarda′s alloy
puriss. p.a.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlCuZn
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss. p.a.
Quality Level
form
powder
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
mp
550 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Devarda′s alloy is a reducing agent, and has found application in being used to reduce NO3--N, or NO2--N, into NH4+-N, thereby finding functionality in being used for total nitrogen determination.
Application
Reducing agent used for the determination of total nitrogen by the method of Kjeldahl. Reagent used for the reduction of alkaline solutions of chlorate to chloride
Devarda′s alloy was used to study, its effects as a reducing agent on Cp2TiCl-catalyzed living radical polymerization of styrene, which was initiated by epoxide radical ring opening.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4839072694841.05341
form
powder
form
powder
form
filings
form
powder
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
490-560 °C
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
composition
aluminum, ~45% , zinc, ~5%
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Titanium-mediated living radical styrene polymerizations. VI. Cp2TiCl-catalyzed initiation by epoxide radical ring opening: Effect of the reducing agents, temperature, and titanium/epoxide and titanium/zinc ratios.
Asandei AD
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44 (7), 2156-2165 (2007)
Devarda's alloy method for total nitrogen determination.
Liao CFH.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 45 (5), 852-855 (1981)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
680508-1G04061825898193
31385-1KG04061826683804
31385-250G04061826683828