Przejdź do
1.05341
Stop Devarda
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Devarda′s alloy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
powder
bp
906 °C/1013 hPa
mp
490-560 °C
density
5.79 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2080 kg/m3
cation traces
N: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn].[Cu].[Al]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Stop Devarda jest stopem aluminium (44% - 46%), miedzi (49% - 51%) i cynku (4% - 6%). Jest stosowany jako środek redukujący do analizy azotynów i azotanów. Odczynnik Devarda EMSURE® jest zoptymalizowany pod kątem analiz regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych. Odczynnik ten jest idealny do wymagających procedur analitycznych, które wymagają niskich limitów wykrywalności i maksymalnej czułości.
Features and Benefits
  • Usprawniona praca laboratorium
  • Oszczędność czasu i kosztów
  • Doskonała porównywalność wyników
  • Pewność podczas użytkowania produktu
  • Dokładność w odniesieniu do zanieczyszczeń
  • Pewność analizy i produkcji
Analysis Note
Azot całkowity (N): ≤ 0,001%.
Other Notes
Zastępuje: DX0125-2; DX0125
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48390731385426490
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
cation traces
N: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
490-560 °C
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
718 °C (lit.)
density
5.79 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
2080 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Devarda
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105341100004022536063331
105341025004022536063324