Merck
483907
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
powder, −100 mesh
Synonim(y):
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
Wybierz wielkość
100 G
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
493,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
AlCuZn
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
wielkość cząstki
−100 mesh
mp
550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Klucz InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)