Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł 213,75 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł 617,25 zł |
Informacje o tej pozycji
213,75 zł
Cena katalogowa285,00 złZaoszczędź 25%form
filings
Quality Segment
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , Cu₅₀Al₄₅Zn₅ , zinc, ~5%
reaction suitability
core: aluminum, core: copper, core: zinc
particle size
+100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description filings, +100 mesh | description powder, −100 mesh | description puriss. p.a. | description powder |
| form filings | form powder | form powder | form powder |
| mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition aluminum, ~45% , Cu₅₀Al₄₅Zn₅ , copper, ~50% , zinc, ~5% | composition aluminum, ~45% , copper, ~50% , Cu₅₀Al₄₅Zn₅ , zinc, ~5% | composition aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5% | composition - |
| particle size +100 mesh | particle size −100 mesh | particle size - | particle size - |
| reaction suitability core: aluminum, core: zinc | reaction suitability core: aluminum, core: copper, core: zinc | reaction suitability - | reaction suitability core: antimony |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Devarda′s alloy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?