Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
Informacje o tej pozycji
482,00 zł
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
needle size
22 ga (blunt tip)
description
gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203081
needle L
51 mm (2 in.)
volume
1 mL
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material blunt tip stainless steel (point style 3) | material cone tip, side port stainless steel (point style 5) | material cone tip, side port stainless steel (point style 5) | material cone tip, side port stainless steel (point style 5) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| description gastight | description gastight | description gastight | description gastight |
| needle size 22 ga (blunt tip) | needle size 23 ga (cone tip, side port) | needle size 26 ga (cone tip, side port) | needle size 23 ga (cone tip, side port) |
| feature GASTIGHT® Syringe, Fixed needle | feature GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle | feature GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle | feature GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle |
| volume 1 mL | volume 1 mL | volume 1 mL | volume 2.5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 1001LTN syringe
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 28637-U | 04061833539019 |