Przejdź do
28622-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
needle size
26 ga (cone tip, side port)
description
gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203141
needle L
56 mm (2.2 in.)
volume
1 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 1001LTN syringe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)