Kluczowe dokumenty
28626-U
Hamilton® 1002LTN syringe
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
Wybierz wielkość
1 EA
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
rozmiar igły
23 ga (cone tip, side port)
opis
gastight
Właściwości
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203084
dł. igły
56 mm (2.2 in.)
pojemność
2.5 mL
kompatybilność
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)