Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł 566,25 zł |
Informacje o tej pozycji
566,25 zł
Cena katalogowa755,00 złZaoszczędź 25%material
blunt tip stainless steel (point style 3)
needle size
22s ga (blunt tip)
description
gastight
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203075
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material blunt tip stainless steel (point style 3) | material blunt tip stainless steel (point style 3) | material Gastight syringe | material cone tip stainless steel (point style 1) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging pkg of 1 ea |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L - | needle L 51 mm (2 in.) |
| volume 25 μL | volume 10 μL | volume - | volume 1.2 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 203075 | manufacturer/tradename Hamilton 203194 | manufacturer/tradename Hamilton 80075 | manufacturer/tradename Hamilton 203185 |
| compatibility for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling) | compatibility for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling) | compatibility - | compatibility for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 1702N syringe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?