Przejdź do
28617-U
Hamilton® 7701.2 syringe
7701.2, volume 1.2 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Gas Chromatography Syringe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel (point style 1)
needle size
26s ga (cone tip)
feature
Modified Microliter¿ Syringe
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203185
needle L
51 mm (2 in.)
volume
1.2 μL
compatibility
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
General description
C-Line syringes for CTC autosamplers.
The new C-Line syringes are available for all GC and HPLC PAL Instruments. The C-Line offers an innovative cemented needle design which eliminates all interaction between the sample and the glued surface. A new inert plunger tip material provides longer life with a high degree of chemical resistance.
The color coded needle gauge indicator and unique flange design ensure proper installation and operation.
The C-Line syringes are available in all volumes from 5 μL to 1000 μL.
Application
  • Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary: Illustrating the utility of Hamilton 7701.2 syringe in analytical chemistry applications (Opekar and Tuma, 2018).
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
29603-UHAM203361HAM203349
material
cone tip stainless steel (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle
material
Microliter syringe
material
Gastight syringe
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
needle size
26s ga (cone tip)
needle size
23s ga
needle size
-
needle size
-
volume
1.2 μL
volume
10 μL
volume
-
volume
-
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
-
needle L
-
manufacturer/tradename
Hamilton 203185
manufacturer/tradename
Hamilton 203361
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
28617-U04061826259993