Przejdź do
28632-U
Hamilton® 1701N syringe
1701N Slim Line, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
eCl@ss:
32070500
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
needle size
22s ga (blunt tip)
description
gastight, 10uL
feature
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203194
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)