Przejdź do
26411
Calcium stearate
6.6-7.4% Ca basis
Synonim(y):
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-472-8
Beilstein/REAXYS Number:
3919698
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
6.6-7.4% Ca
impurities
≤0.004% heavy metals (as Pb), ≤0.3% free acid (as stearic acid)
ign. residue
≤10%
loss
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211751810421134
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.004% heavy metals (as Pb), ≤0.3% free acid (as stearic acid)
impurities
-
impurities
≤0.3% water insolubles, ≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
impurities
Insoluble matter, passes filter test
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
anion traces
-
anion traces
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
concentration
6.6-7.4% Ca
concentration
-
concentration
-
concentration
-
ign. residue
≤10%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
loss
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
loss
-
loss
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium stearate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymorphic transformations of calcium stearate and calcium stearate monohydrate.
R D VOLD et al.
Journal of colloid science, 3(4), 339-361 (1948-08-01)
Lorenzo Vannozzi et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 75, 147-159 (2017-07-25)
The fabrication of biomaterials for interaction with muscle cells has attracted significant interest in the last decades. However, 3D porous scaffolds featured by a relatively low stiffness (almost matching the natural muscle one) and highly stable in response to cyclic
Stearic acid and calcium stearate monolayer collapse.
Neuman RD.
Journal of Colloid and Interface Science, 56(3), 505-510 (1976)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
26411-20KG04061832747613
26411-6X1KG04061832747620
26411-1KG04061826122839