Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
734,00 zł
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tested according to Ph. Eur. | description meets USP testing specifications | description ≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water | description 6.6-7.4% Ca basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency meets USP testing specifications | agency - | agency - |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?