Przejdź do
21134
Calcium formate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Formic acid calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HCOO)2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.11
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-863-7
Beilstein/REAXYS Number:
3624099
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03
SMILES string
O=CO[Ca]OC=O
InChI
1S/2CH2O2.Ca/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI key
CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
715397153971539
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium formate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)