Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
Informacje o tej pozycji
347,00 zł
Quality Segment
assay
99.0-100.5% (in dried substance)
form
solid
quality
meets analytical specification of E 282
impurities
≤0.3% water insolubles, ≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
loss
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
6.0-9.0 (20 °C, 10%), 7.5-9.0 (20 °C, 10%)
anion traces
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
SMILES string
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI key
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.0-100.5% (in dried substance), meets analytical specification of E 282 | description ≥97.0% (dry substance, NT) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description powder, 4 μm, ≥80 m2g |
| assay 99.0-100.5% (in dried substance) | assay ≥97.0% (dry substance, NT) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form - | form powder |
| loss ≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h | loss - | loss - | loss - |
| impurities ≤10 mg/kg heavy metal (as Pb), ≤0.3% water insolubles | impurities ≤6% water | impurities - | impurities - |
| quality meets analytical specification of E 282 | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium propionate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?