Przejdź do
24544
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
634,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Microliter
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84856
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
General description
  • Same quality performance as 700 series, with additional benefits
  • The extended metal handle is removable and field repairable
  • The plunger stem resists bending
  • Accurate to within ±1% of the total volume
  • Temperature limit: 50°C for cemented needles, 115°C for removable needle
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in stripe assay to understand the attractive or repulsive activity of protein substrate fibronectin and leucine-rich transmembrane protein-2 (FLRT2) using dissociated Hippocampal neurons.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20795-U2454626201
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84856
manufacturer/tradename
Hamilton 84852
manufacturer/tradename
Hamilton 84861
manufacturer/tradename
Hamilton 84851
volume
50 μL
volume
10 μL
volume
250 μL
volume
5 μL
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
description
Microliter
description
Microliter
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Stripe Assay to Study the Attractive or Repulsive Activity of a Protein Substrate Using Dissociated Hippocampal Neurons
Yamagishi, Satoru, et al.
Journal of Visualized Experiments, 112, e54096-e54096 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2454404061832873596