Przejdź do
21572
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 76 mm (3 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type SN (special needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80384
needle L
76 mm (3 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Hamilton 701SN (special needle)
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in the extraction procedure of urine samples for analysing cocaine and cocaine metabolites using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206825838158380-U
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 3)
material
glass body
material
stainless steel needle (point style 3)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
76 mm (3 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton 701SN (special needle)
compatibility
for use with Rheodyne 701SNR
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
25 μL
volume
10 μL
manufacturer/tradename
Hamilton 80384
manufacturer/tradename
Hamilton 80383
manufacturer/tradename
Hamilton 80465
manufacturer/tradename
Hamilton 80365
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preliminary studies of a fast screening method for cocaine and cocaine metabolites in urine using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 126.8, 1298-1303 (2001)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2157204061832872865