Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł |
Informacje o tej pozycji
221,00 zł
material
stainless steel needle (point style 3)
needle size
26s ga (blunt tip)
feature
needle type SN (special needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80383
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Rheodyne 701SNR
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 3) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 3) | material stainless steel needle (point style 3) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size 26s ga (blunt tip) | needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22 ga (blunt tip) | needle size 22s ga (blunt tip) |
| volume 10 μL | volume 10 μL | volume 0.5 mL | volume 10 μL |
| compatibility for use with Rheodyne 701SNR | compatibility for use with Hamilton 701SN (special needle) | compatibility for use with HPLC valves, for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2 | compatibility for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2 |
| manufacturer/tradename Hamilton 80383 | manufacturer/tradename Hamilton 80384 | manufacturer/tradename Hamilton 80865 | manufacturer/tradename Hamilton 80365 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20682 | 04061832872919 |