Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass body
needle size
22s ga (blunt tip)
feature
needle type SN (special needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80465
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature needle type SN (special needle) | feature without needle Luer tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip |
| needle size 22s ga (blunt tip) | needle size (not included) | needle size (not included) | needle size (not included) |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
| manufacturer/tradename Hamilton 80465 | manufacturer/tradename Hamilton 81401 | manufacturer/tradename Hamilton 81201 | manufacturer/tradename Hamilton 81101 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, special needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?