Przejdź do
20976
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, luer tip
1701LT, volume 10 μL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80001
needle L
, n/a
volume
10 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207142071720721
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80001
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
manufacturer/tradename
Hamilton 81401
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
volume
10 μL
volume
0.5 mL
volume
250 μL
volume
2.5 mL
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer tip
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)