Przejdź do
20714
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, luer tip
1750LT, volume 0.5 mL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
needle L
, n/a
volume
0.5 mL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207172097620721
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
manufacturer/tradename
Hamilton 80001
manufacturer/tradename
Hamilton 81401
volume
0.5 mL
volume
250 μL
volume
10 μL
volume
2.5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2071404061832873145
Questions
  1. What is the meaning of GASTIGHT®? Are GASTIGHT® syringes suitable for use with liquid samples?
    1 answer
    1. The term GASTIGHT® does not prohibit the use of a GASTIGHT® syringe with liquids. GASTIGHT® denotes that the syringe plunger features a Teflon tip, which prevents the sample from creeping up around the barrel, particularly crucial when working with solvents.