Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81001
needle L
, n/a
volume
100 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Application
It was used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass syringe | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 100 μL | volume 25 μL | volume 0.5 mL | volume 250 μL |
| feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip |
| manufacturer/tradename Hamilton 81001 | manufacturer/tradename Hamilton 80201 | manufacturer/tradename Hamilton 81201 | manufacturer/tradename Hamilton 81101 |
| needle L , n/a | needle L - | needle L , n/a | needle L , n/a |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, luer tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Sarradin, Pierre-Marie, and Jean-Claude Caprais.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20716 | 04061832873169 |