Przejdź do
20977
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, luer tip
1702LT, volume 25 μL, without needle, Luer Tip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass syringe
needle size
26 ga
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80201
volume
25 μL
application(s)
general analytical
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Application
It was used to inject nutritional supplement the study animals (rats & mice) to understand choroidal neovascularization development and reduction of acute conjunctivitis inflammation.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209762071420717
description
1702LT, volume 25 μL, without needle, Luer Tip
description
1701LT, volume 10 μL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
description
1750LT, volume 0.5 mL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
description
1725LT, volume 250 μL, without needle, Luer Tip, needle size (not included)
material
glass syringe
material
glass body
material
glass body
material
glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80201
manufacturer/tradename
Hamilton 80001
manufacturer/tradename
Hamilton 81201
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
volume
25 μL
volume
10 μL
volume
0.5 mL
volume
250 μL
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
general analytical
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
feature
without needle Luer Tip
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)