Przejdź do
199672
Sudan Orange G
Dye content 85 %
Synonim(y):
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
218-131-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
958430
Colour Index Number:
11920
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, 85%
mp
143-146 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, orange to red
λmax
388 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
General description
Sudan Orange G belongs to the group of azo dyes, which are synthetic organic colorants. Members of azo dyes contain chromophoric azo groups (-N-N-).
Application
Sudan Orange G has been used to study its enzymatic biotransformation and is used as a standard in Liquid chromatography–mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86128643207199656
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
chloroform: 10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, 80%
composition
-
composition
Dye content, 90%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of a method for the analysis of seven banned azo-dyes in chilli and hot chilli food samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry
Pardo O
Talanta, 78, 178-186 (2009)
Determination of Banned Dyes in Spices by Liquid
Chromatography?Mass Spectrometry
Botek P
Czech Journal of Food Sciences, 25, 17-24 (2007)
Enzymatic biotransformation of the azo dye Sudan Orange G with bacterial CotA-laccase
Pereira L
Journal of Biotechnology, 139, 68-77 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
199672-25G04061838763372