Merck
199656
Sigma-Aldrich
Sudan II
Dye content 90 %
Synonim(y):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
Wybierz wielkość
25 G
296,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
296,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Numer w indeksie barw:
12140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
skład
Dye content, 90%
mp
156-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: 10 mg/mL
λmaks.
493 nm
604 nm (2nd)
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥14000 at 491-497 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 419-425 nm in methanol at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Klucz InChI
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Zastosowanie
Sudan II has been used to determine its presence in commercial spices such as hot chilli food samples (LC–ESI–MS/MS).[1]
Działania biochem./fizjol.
Sudan II is a fat-soluble synthetic colorant and it belongs to the group of azo compounds.[2] It is classified by the international agency for research on cancer (IARC) as category 3 carcinogens because it has an ability to cause certain forms of liver and bladder cancer in animals.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
448.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
231.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous determination of water-soluble and fat-soluble synthetic colorants in foodstuff by high-performance liquid chromatography-diode array detection-electrospray mass spectrometry.
Ma M
Journal of Chromatography A, 1103, 170-176 (2006)
Determination of banned Sudan dyes in chili powder by capillary electrophoresis
Mejia E
Food Chemistry, 102, 1027-1033 (2007)
Jia Wang et al.
Food chemistry, 136(3-4), 1478-1483 (2012-12-01)
A semiquantitative dip strip assay was developed using nanocolloidal gold-labelled monoclonal antibody (Mab) 8A10 for the rapid detection of Sudan red I in food samples. A protein-Sudan red I conjugate was coated on a nitro cellulose membrane strip in a
Claudio Baggiani et al.
Journal of separation science, 32(19), 3292-3300 (2009-09-02)
A method for molecularly imprinted SPE of banned Sudan azo-dyes from food samples was investigated. The molecularly imprinted polymer was obtained by suspension polymerization using 1-(4-chlorophenyl)azonaphthalen-2-ol as the mimic template. The molecular recognition properties of imprinted beads were evaluated for
Determining the adulteration of spices with Sudan I-II-II-IV dyes by UV-visible spectroscopy and multivariate classification techniques.
Di Anibal CV
Talanta, 79, 887-892 (2009)