Kluczowe dokumenty
861286
Orange G
certified by the BSC, Dye content 80 %
Synonim(y):
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
Wybierz wielkość
435,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
435,00 zł
Polecane produkty
agency
certified by the BSC
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Dye content, 80%
metody
microbe id | staining: suitable
kolor
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL
λmaks.
475 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥10000 at 329-331 nm in H2O
≥17000 at 473-479 nm in H2O
≥20500 at 246-250 nm in H2O
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Klucz InChI
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)